Documents
861510
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tétraméthylbenzidine dihydrochloride hydrate
97%
Synonyme(s) :
TMB dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2·2HCl·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.27 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
Clé InChI
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Substitut non cancérigène de la benzidine.
Convenient water-soluble form of TMB for determination of peroxidase.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable