Principaux documents
6.08685
Supelco
Xylene
Synonyme(s) :
Xylenes, Xylene mixture of isomers
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12131501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
18 mmHg ( 37.7 °C)
Limite d'explosivité
7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
137-140 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clé InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
77.0 °F
Point d'éclair (°C)
25 °C