598510
DL-Thiorphan
A thiol containing amido-acid that selectively binds to the active site zinc of metalloproteinases and blocks their activity (IC₅₀ = 2.1 nM for neutral endopeptidase-NEP).
Synonyme(s) :
DL-Thiorphan, N-[(RS)-2-Benzyl-3-mercaptopropanoyl]-glycine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
NEP activity
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Iwata, N., et al. 2001. Science292, 1550.
Shirotani, K., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 21895.
Ghaddar, G., et al. 2000. Biochem. J.347, 419.
Iwata, N., et al. 2000. Nature Med.6, 143.
Takaki, Y., et al. 2000. J. Biochem.128, 897.
Fuller, S.J., et al. 1995. Biochemistry34, 8091.
Sajid, M., et al. 1995. Parasitology.111, 599.
Gomez-Monterrey, I., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1865.
Takahashi, M., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21394.
Roderick, S.L., et al. 1989. Biochemistry28, 1493.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable