574661
Survivin Antagonist, S12
The Survivin Antagonist, S12 controls the biological activity of Survivin.
Synonyme(s) :
Survivin Antagonist, S12, Survivin Inhibitor II, 3-(2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-oxoethyl)-5-bromo-3-hydroxyindolin-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CC1(C(C=C(Br)C=C2)=C2NC1=O)O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable