567300
SKF-525A, Hydrochloride
Cell permeable. Blocks glibenclamide-sensitive K+ channels. Inhibits neuronal nitric oxide synthase. Also inhibits hepatic drug metabolism by inhibiting the cytochrome P450 system.
Synonyme(s) :
SKF-525A, Hydrochloride, Proadifen
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
Clé InChI
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
nNOS
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol.252, 117.
Khan, S., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 439.
Boeynaems, J.M., et al. 1986. Prostaglandins32, 145.
Lee, C.H., et al. 1976. J. Pharmacol. Exp. Ther.198, 347.
Grasdalen, J., et al. 1975. FEBS Lett.60, 240.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable