Key Documents
545060
Millipore
Pyridoxal, Hydrochloride
Synonyme(s) :
Pyridoxal, Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinal, HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO3 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
≥98% (titration)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Clé InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable