539636
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
The PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated controls the biological activity of PKCθ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PKCθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase C θ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-LHQRRGAIKQAKVHHVKC-NH₂, Protein Kinase Cθ Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
344,00 $
About This Item
344,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
protein kinase Cθ
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable