Principaux documents
5.33982
Sigma-Aldrich
Dock5 Inhibitor, C21
Synonyme(s) :
Dock5 Inhibitor, C21, N-(3,5-Dichlorophenyl)benzenesulfonamide
50 MG
223,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 MG
223,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9Cl2NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
gray
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Nc2cc(cc(c2)Cl)Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C12H9Cl2NO2S/c13-9-6-10(14)8-11(7-9)15-18(16,17)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,15H
Clé InChI
HMKZVAZQKOKXRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable, bioavailable, non-toxic benzenesulfonamide compound that directly blocks Dock5-mediated Rac activation (kcat/KM = 7.9 x 104 & 9.5 x 104 M-1s-1 for Rac1 & Rac2 by Dock5-DHR2, respectively) with selectivity over RhoA and Cdc42. At higher concentrations, affects Dock1 and Dock2 guanine nucleotide exchange factor activity. Shown to reversibly perturb podosome organization and inhibit osteoclastic bone degradation in a dose-dependent manner. Efficiently prevents both arthritis and metastasis-induced bone loss while preserving bone formation in several osteolytic disease mouse model (25 mg/kg, i.p. or i.v., 5 days a week for 4 weeks). Unlike alendronate (Cat. No. 126855), C21 does not impair bone formation.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
Dock5
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Vives, V., et al. 2015. Nat. Commun.6, 6218.
Vives, V., et al. 2011. J. Bone Miner. Res.26, 1099.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable