5.31492
12/15-Lipoxygenase Inhibitor, ML351
Synonyme(s) :
12/15-Lipoxygenase Inhibitor, ML351, 5-(Methylamino)-2-(naphthalen-1-yl)oxazole-4-carbonitrile, 12/15-LOX Inhibitor, 15-Lipoxygenase-1 Inhibitor
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(C)c1[o]c(nc1C#N)c2c3c(ccc2)cccc3
InChI
1S/C15H11N3O/c1-17-15-13(9-16)18-14(19-15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,17H,1H3
Clé InChI
DYXYXTDIFMDJIR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
12/15-LOX
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable