437996
5-Lipoxygenase, Human, Recombinant, S. fruigiperda
5-Lipoxygenase, Human, Recombinant, S. frugiperda E.C 1.13.11.34, catalyzes the formation of 5(S)-HpETE from arachidonic acid and its subsequent conversion to leukotriene A4.
Synonyme(s) :
5-LO
480,00 $
About This Item
480,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
~20 U/mg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Pouliot, M., et al. 1996. Eur. J. Biochem.238, 250.
Zhang, Y.Y., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2535.
Shimizu, T., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 689.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable