5.31088
VCP Inhibitor III, NMS-873
Synonyme(s) :
VCP Inhibitor III, NMS-873, 3-(3-(Cyclopentylthio)-5-((2-methyl-4ʹ-(methylsulfonyl)biphenyl-4-yloxy)methyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyridine, 3-(3-Cyclopentylsulfanyl-5-(4ʹ-methanesulfonyl-2-methyl-biphenyl-4-yloxymethyl)-[1,2,4]triazol-4-yl)-pyridine, Valosin-containing Protein Inhibitor III, p97 Inhibitor III, ERAD Inhibitor III, NMS873
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H28N4O3S2/c1-19-16-22(11-14-25(19)20-9-12-24(13-10-20)36(2,32)33)34-18-26-29-30-27(35-23-7-3-4-8-23)31(26)21-6-5-15-28-17-21/h5-6,9-17,23H,3-4,7-8,18H2,1-2H3
Clé InChI
UJGTUKMAJVCBIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
VCP
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Polucci, P., et al. 2013. J. Med. Chem.56, 437.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable