5.30838
NMD Inhibitor
≥95% (HPLC), powder, NMD inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
NMD Inhibitor, Ethyl 2-(((6,7-dimethyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinoxalinyl)acetyl)amino)-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Nonsense-Mediated mRNA Decay Inhibitor 14, NMDI-14
234,00 $
About This Item
234,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
NMD Inhibitor,
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[s]1c(c(c(c1C)C)C(=O)OCC)NC(=O)CC2Nc3c(cc(c(c3)C)C)NC2=O
InChI
1S/C21H25N3O4S/c1-6-28-21(27)18-12(4)13(5)29-20(18)24-17(25)9-16-19(26)23-15-8-11(3)10(2)7-14(15)22-16/h7-8,16,22H,6,9H2,1-5H3,(H,23,26)(H,24,25)
Clé InChI
QRLPSNLBUMVXBL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
SMG7
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable