5.30796
TNF-TNFR Interaction Modulator, C87
Synonyme(s) :
TNF-TNFR Interaction Modulator, C87, ( E)-4-(2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)hydrazono)-3-phenyl-1-(4-phenylthiazol-2-yl)-1H-pyrazol-5(4H)-one, ( E)-4-(2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)), TNF-TNFR Signaling Inhibitor IV
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TNFα
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable