528111
PI 3-Kα Inhibitor IV
The PI 3-Kα Inhibitor IV, also referenced under CAS 1188890-32-5, controls the biological activity of PI 3-Kα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PI 3-Kα Inhibitor IV, 3-(4-Morpholinothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)phenol, 2HCl, PI 3-K Inhibitor IV
342,00 $
About This Item
342,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c2c(nc(nc2N4CCOCC4)c3cc(ccc3)O)cc1.Cl.Cl
Clé InChI
WPSXNMUJNQUDND-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PI 3-Kα
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable