521233
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor IV
Synonyme(s) :
PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor IV, 3-Fluoro-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamine, JNJ-10198409
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
Clé InChI
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PDGFR Tyrosine Kinase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3