J4649
JNJ-10198409
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-Fluoro-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamine, N-(3-fluorophenyl)-2,4-dihydro-6,7-dimethoxy-Indeno[1,2-c]pyrazol-3-amine, RWJ 540973
264,00 $
About This Item
264,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc2Cc3c(Nc4cccc(F)c4)n[nH]c3-c2cc1OC
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
Clé InChI
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to PDGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology