5.09522
ERW1041E
≥98% (HPLC), solid, TG2 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E, TG2 Inhibitor, TGM2 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
product name
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E,
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
11 μM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3N=C2)C(=O)NCC4CC(=NO4)Br
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
TGM2
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Dafik, L., et al. 2012. PLoS One.7, e30642.
Watts, R.W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7493.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable