5.09453
JHDM Inhibitor VII, JIB-04
Synonyme(s) :
JHDM Inhibitor VII, JIB-04, 5-Chloro-2-((2 E)-2-(phenyl(2-pyridinyl)methylene)hydrazino)pyridine, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XIII, NSC693627, JIB04
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H13ClN4/c18-14-9-10-16(20-12-14)21-22-17(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-11-19-15/h1-12H,(H,20,21)/b22-17+
Clé InChI
YHHFKWKMXWRVTJ-OQKWZONESA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Jumonji family of histone demethylases
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable