420202
JMJD Histone Demethylase Inhibitor III
The JMJD Histone Demethylase Inhibitor III controls the biological activity of JMJD Histone Demethylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
JMJD Histone Demethylase Inhibitor III, JHDM Inhibitor III, Histone Lysine Demethylase Inhibitor X, ( E)-4-(Hydroxy(4-(4-((naphthalen-1-ylcarbamoyloxy)methyl)benzylamino)butyl)amino)-4-oxobut-2-enoic acid
358,00 $
About This Item
358,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)OCC3=CC=C(CNCCCCN(O)C(/C=C/C(O)=O)=O)C=C3
Clé InChI
FOJNYQXAAPCEPX-CCEZHUSRSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable