5.09228
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution Y-27632, Sterile-Filtered, Cell Culture-Tested
About This Item
Produits recommandés
product name
Y-27632, InSolution, ≥95%, 10 mM aqueous solution, Sterile-Filtered, inhibitor of Rho-associated protein kinases
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
Clé InChI
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
ROCK
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1999. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science.285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature.389, 990.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable