Principaux documents
5.08514
Sigma-Aldrich
Psalmotoxin-1
Synonyme(s) :
Psalmotoxin-1, ASIC1a Inhibitor, Psalmotoxin 1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C200H312N62O57S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
4689.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥94% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
semisolid
viscous liquid
Puissance
0.9 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
colorless
Température de stockage
−20°C
Description générale
A potent proton-gated sodium channel (ASIC1a) channel blocking neurotoxin (IC50 = 0.9 nm) isolated from the Trinidad chevron tarantula. Psalmotoxin-1 (PcTx1) can distinguish between the two ASIC1 splice variants, ASIC1a and ASIC1b. Binding site is blocked when dimerization with ASIC2a or ASIC3.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
ASIC1a
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
EDCIPKWKGCVNRHGDCCEGLECWKRRRSFEVCVPKTPKT (disulfide bond 3-18, 10-23, 17-33)
Autres remarques
Qadri, Y. J. et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17625.
M. Mazzuca, et al. 2007. Nat Neurosci.10, 943.
Escoubas, P. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25116.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable