211280
Capsazepine
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Synonyme(s) :
Capsazepine, N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
491,00 $
About This Item
491,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES
S=C(N2CCCc3c(cc(c(c3)O)O)C2)NCCc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
Clé InChI
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ellis, J.L., and Undem, B.J. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Therap.267, 728.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable