5.06272
SB 206553 Hydrochloride
Synonyme(s) :
SB 206553 Hydrochloride, 5-HT 2C Serotonin Receptor Antagonist, SB 206553, 5-HT 2B Serotonin Receptor Antagonist, SB 206553, SB206553, SB-206553
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3.2 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2c(cc3c(c2)CCN3C(=O)Nc4cnccc4)cc1)C
InChI
1S/C17H16N4O/c1-20-7-4-12-10-16-13(9-15(12)20)5-8-21(16)17(22)19-14-3-2-6-18-11-14/h2-4,6-7,9-11H,5,8H2,1H3,(H,19,22)
Clé InChI
QJQORSLQNXDVGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
5-HT2C
5-HT2B
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Cussac, D. et al. 2002. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.365, 242.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable