505487
TEPP-46
≥98% (HPLC), solid, PKM2 activator, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PKM2 Activator IV, TEPP-46, 6-((3-Aminophenyl)methyl)-4-methyl-2-methylsulfinylthieno[3,4]pyrrolo[1,3-d]pyridazin-5-one, Pyruvate Kinase M2 Activator IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, Pyruvate Kinase M2 Activator IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, 6-((3-Aminophenyl)methyl)-4-methyl-2-methylsulfinylthieno[3,4]pyrrolo[1,3-d]pyridazin-5-one
About This Item
Produits recommandés
product name
PKM2 Activator IV, TEPP-46,
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H16N4O2S2/c1-20-13-7-14(25(2)23)24-16(13)12-8-19-21(17(22)15(12)20)9-10-4-3-5-11(18)6-10/h3-8H,9,18H2,1-2H3
Clé InChI
ZWKJWVSEDISQIS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKM2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Jiang, J.K., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 3387.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable