5.05278
PNU 282987
Synonyme(s) :
PNU 282987, PNU-282987, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chlorobenzamide hydrochloride, α7 nAChR Agonist, PNU 282987, alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU 282987, PNU282987
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
26 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
Clé InChI
HSEQUIRZHDYOIX-ZOWNYOTGSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
α7 nAChRs
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bodnar, L., et al., 2005. J. Med. Chem.48, 905.
Hajós, M., et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 1213.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3