Principaux documents
5.04539
Sigma-Aldrich
Eliprodil
Synonyme(s) :
Eliprodil, α-(4-Chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidineethanol, NMDA Antagonist IX
10 MG
109,00 $
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
109,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H23ClFNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
109,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 17 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)CC2CCN(CC2)CC(O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
Clé InChI
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A negative allosteric modulator selective for NR2B containing NMDA receptors (IC50 = 1, >100, and >100 µM for NR2B, NR2A, and NR2C, respectively). Also a potent ligand for ς1 receptor (Ki = 0.013 µM), one of the two types of unique non-opioid, non-phencyclidine brain ς receptors. Blocks neuronal voltage-gated Ca2+ channels and selectively inhibits the rapid component of the delayed rectifier K+ current (IKr). A neuroprotective agent in acute ischemic stroke. Prolongs the QT interval in EKG.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
NMDA receptors
Target IC50: 1, >100, and >100 →M for NR2B, NR2A, and NR2C, respectively.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Lengyel, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.143, 152.
Nikam, S., et al. 2002. Curr Pharm Des.8, 845.Whittemore, E., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 326.M
Bath, C., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.299, 103.
Carter, C., et al. 1994. Neuropsychopharmacol.11, 257.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable