AB5638P
Anti-Cannabinoid Receptor 1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CB1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cnr1(12801)
Description générale
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 100% conserved mouse, 94% in monkey and human, 88% in zebra finch, 75% in feline and newt, (salamander) and 73% in puffer fish. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
1990; Shire et al. 1995; Matsuda et al. 1990; Ho et al. 1996; Chakraborty et al. 1995).
Application
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: not tested. It is recommended that the antibody be tried at 2-10 μg/mL on paraformaldehyde fixed tissue.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog number AG213) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable