N7785
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt
vial of 10 mg, ~95%
Synonyme(s) :
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~95%
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
vial of 10 mg
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Clé InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable