5.04041
CaCC Blocker IV, Benzbromarone
Synonyme(s) :
CaCC Blocker IV, Benzbromarone, CaCC Blocker IV, Calcium-Activated Chloride Channel Blocker IV, TMEM16 Blocker IV, (3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)(2-ethylbenzofuran-3-yl)methanone, ANO Blocker IV, Anoctamin Blocker IV, BBR
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Brc1c(c(cc(c1)C(=O)c2c3c([o]c2CC)cccc3)Br)O
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TMEM16A-CaCC
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Zhang, C.H., et al. 2013. Am. J. Respir. Crit. Care Med.187, 374.
Huang, F., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.109, 16354.
Fujimori, S., et al. 2011. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids30, 1035.
Perez-Ruiz, F., et al. 1998. Ann. Rheum. Dis.57, 545.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable