4.80934
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Hydrogen chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hydrochloric acid 2 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais