444158
MDMX Inhibitor, NSC207895
The MDMX Inhibitor, NSC207895 controls the biological activity of MDMX. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
MDMX Inhibitor, NSC207895, 7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole-1-oxide, 7-(4-Methylpiperazin-1-yl)-4-nitro-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium, XI-006
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark red
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(CC1)CCN1C(C2=[N]([O-])ON=C23)=CC=C3[N+]([O-])=O
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Berkson, R.G., et al. 2005. Int. J. Cancer115, 701.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13