444143
MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic
The MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, also referenced under CAS 548472-68-0, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
MDM2 Antagonist, Nutlin-3, Racemic, MDM2 Inhibitor IV
181,00 $
About This Item
181,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC and HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1ccc(cc1)C2N(C(=NC2c5ccc(cc5)Cl)c4c(cc(cc4)OC)OC(C)C)C(=O)N3CCNC(=O)C3
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)
Clé InChI
BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
MDM2
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable