444152
MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a
The MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a, also referenced under CAS 675576-98-4, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a, (-)-4-(4,5- bis-(4-Chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-carbonyl)piperazine-2-one, (-)-4-(4,5-bis-(4-Chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-carbonyl)piperazine-2-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
Clé InChI
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Shen, H. and Maki, C.G., 2010. J. Biol. Chem.285, 23105.
Kawamura, T., et al. 2009. Nature460, 1140.
Kojima, K., et al. 2006. Blood108, 993.
Laurie, N.A., et al. 2006. Nature444, 61.
Tovar, C., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 1888.
Vassilev, L.T. 2006. Trends Mol Med.13, 23.
Thompson, T., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 53015.
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable