431525
L-Leucine Dehydrogenase, Bacillus cereus
Synonyme(s) :
L-Leucine Dehydrogenase, Bacillus cereus, L-LeuDH, L-Leucine:NAD +-oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
≥50 units/mL
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Schütte, H., et al. 1985. Appl. Microbiol.Biotechnol.22, 306.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2