420116
JNK Inhibitor I, (L)-Form, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor I, (L)-Form, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JNK Inhibitor I, (L)-Form, Cell-Permeable, c-Jun NH₂-terminal kinase, SAPK Inhibitor I, (L)-JNKI1, ( L)-HIV-TAT₄₈₋₅₇-PP-JBD₂₀, H-GRKKRRQRRRPPRPKRPTTLNLFPQVPRSQDT-NH₂
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Puissance
1 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
JNK
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Bonny, C., et al. 2001. Diabetes50, 77.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable