420130
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable
The JNK Inhibitor III, Cell-Permeable controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JNK Inhibitor III, Cell-Permeable, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂, SAPK Inhibitor III, SAPK Inhibitor III, HIV-TAT₄₇₋₅₇-gaba-c-Junδ₃₃₋₅₇, Ac-YGRKKRRQRRR-gaba-ILKQSMTLNLADPVGSLKPHLRAKN-NH₂
331,00 $
About This Item
331,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
acetic acid: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
JNK
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable