Principaux documents
407255
Sigma-Aldrich
IGFBP-rp1/IGFBP-7, His-Tag, CF, Mouse, Recombinant
Synonyme(s) :
IGFBP-7
25 μG
458,00 $
458,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
458,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
458,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Recombinant, mouse insulin-like growth factor binding protein-related protein 1 (IGFBP-rp1) consisting of amino acids 28-281 and expressed in S. frugiperda 21 cells with an N-terminal His•Tag. Mouse IGFBP-rp1 cDNA encodes a 281 amino acid precursor protein which contains a putative 25 aa signal peptide and a 256 aa mature region. IGFBP modifies affinities of the binding proteins to IGF.
Actions biochimiques/physiologiques
Functional ELISA Immobilized rmIGFBP-rp1/IGFBP-7 (500 ng/ml) produces 50% optimal binding to rhCCL21/6Ckine at 4-20 ng/ml.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 0.2 µm sterile-filtered PBS.
Reconstitution
Reconstitute to 100 µg/ml in sterile PBS.
Autres remarques
Ahmed, S. et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.310, 612.
Nagakubo, D. et al. 2003. J. Immunol.171, 553.
Wilson, HM. et al. 2002. Cell Growth Differ.13, 205.
Degeorges, A. et al. 2000. J. Histochem. Cytochem.48, 747.
Kato, M.V. 2000. Mol. Med.6, 126.
Hwa, V. et al. 1999. Endocr. Rev.20, 761.
Kim, HS. et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94,12981.
Kato, M.V. et al. 1996. Oncogene12, 1361.
Oh, Y. et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 30322.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1