Documents
28397-U
Supelco
Colonne de silice multi-couches pour dioxines
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Synonyme(s) :
Glass Silica Gel Column (for EPA 1631)
About This Item
Code UNSPSC :
13111000
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
glass hardware
Agence
suitable for EPA 1613
Conditionnement
pkg of 5
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I. × L
15 mm × 35 cm
D.E. × L
6.35 mm × 35 cm
D.I. du filetage
24 mm
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Description générale
La colonne multicouche en gel de silice pour l'élimination des dioxines est compatible avec le kit de préparation pour échantillons contenant des dioxines. Elle peut être utilisée dans la technique de l'extraction en phase solide (SPE).
Elle peut servir à purifier les extraits contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD), des polychlorodibenzofuranes (PCDF) et des polychlorobiphényles (PCB), en facilitant l'élimination des impuretés et l'isolement de ces composés cibles en vue de leur analyse.
Application
La colonne multicouche en gel de silice pour l'élimination des dioxines a servi de procédé de purification pour éliminer de potentielles interférences chromatographiques et préparer des échantillons en vue d'une analyse et d'une quantification dans une méthode de l'USEPA.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Bioaccumulation of dioxins in the benthic fish from Hiroshima Bay
Hiroyuki T, et al.
Environmental Chemistry, 2, 47-54 (2009)
Developing an improved strategy for the analysis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in contaminated soils using a combination of a one-step cleanup method and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry.
Haena C, et al.
Toxics, 11, 738-738 (2023)
Contenu apparenté
L'extraction en phase solide (SPE) est une technique rapide et sélective de préparation et de purification d'échantillons avant une analyse chromatographique (du type HPLC, CPG/GC ou CCM/TLC par exemple). La SPE est utilisée pour échanger les matrices des échantillons, concentrer des analytes et éliminer les interférences et les contaminants, afin d'améliorer la qualité des données et de protéger la colonne analytique.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.