Documents
400110
Sigma-Aldrich
Human IgA₂, Myeloma
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Native IgA2 from human myeloma plasma.
Native IgA2 from human myeloma plasma. Human immunoglobulin A2, type λ serum, containing IgA2 as 98% of total IgA. Purified from plasma.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 150 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that was shown to be nonreactive for HBsAg and antibodies to HCV and HBc and negative for HIV antibodies by certified tests.
Autres remarques
Single arc by immunoelectrophoresis against antiserum to whole human sera. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable