Principaux documents
400109
Sigma-Aldrich
Human IgA₁, Myeloma
Synonyme(s) :
Human IgA antibody, Immunoglobulin A
500 μG
304,00 $
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 μG
304,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>97% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Native IgA purified from human myeloma plasma. Human immunoglobulin A1 purified from plasma of a myeloma donor. The isotype of the light chain (kappa or lamda) will vary from batch to batch depending on the starting material.
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 150 mM NaCl, 10 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be nonreactive for HBsAg and for antibodies to HCV, HBc, HIV1, and HIV2.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Single arc by immunoelectrophoresis against antiserum to whole human serum & human IgA₁
Autres remarques
IgA myeloma proteins are usually heterogeneous with respect to molecular weight; this preparation may contain both monomeric and multimeric forms of IgA1. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable