Principaux documents
376
Sigma-Aldrich
Wright Stain Powder
Harleco®, certified by the BSC
Synonyme(s) :
Wright Stain Powder, Hematology Stain
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116121
Numéro de classement CE :
273-541-5
Agence
certified by the BSC
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Harleco®
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[s]5c6c(nc7c5cc(cc7)N(C)C)cc[c](c6)=[N+](C)C.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
Clé InChI
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Description générale
HARLECO® For differential blood staining
HARLECO® Wright Stain
376-12 25g Glass Bottle
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used extensively in staining blood cells.
HARLECO® For differential blood staining
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable