This recombinant enzyme is provided in an active form.
368044
Granzyme A, Human, Recombinant, E. coli
Granzyme A, Human, Recombinant, E. coli, is a trypsin-like serine protease secreted by cytotoxic T cells and natural killer cells. Induces cell death through caspase-independent mechanism.
Synonyme(s) :
GzmA
720,00 $
About This Item
720,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥100 units/μg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Russell, J.H., and Ley, T. J. 2002. Annu. Rev. Immunol.20, 323.
Beresford, P.J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 43285.
Simon, M.M., and Kramer, M.D. 1994. Methods Enzymol.244, 68.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Does this enzyme needs activation or is it already cleaved?