361540
GSK-3β Inhibitor I
The GSK-3β Inhibitor I, also referenced under CAS 327036-89-5, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
GSK-3β Inhibitor I, TDZD-8, 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1N(C(=O)N(C1=O)Cc2ccccc2)C
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
JDSJDASOXWCHPN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Gsk-3β
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Barry, F.A., et al. 2003. FEBS Lett.553, 173.
Martinez, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1292.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3