341305
Fasentin
Synonyme(s) :
Fasentin, 6094911, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide, Glucose Transporter Inhibitor, Glucose Transporter Inhibitor, 6094911, N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18)
Clé InChI
GNYIJZMBLZXJEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Schimmer, A.D., et al. 2006. Cancer Res.66, 2367.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable