341286
Anti-Farnesyl Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1:50)
Immunoblotting (not recommended; see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Lin, H.P., et al. 1999. J. Gen. Virol.80, 91.
Aspbury, R.A., et al. 1998. Biochim Biophys Acta1392, 265.
Gromov, P.S., et al. 1996. Electrophoresis17, 1728.
Zhang, F.L. & Casey, P.J. 1996. Annu. Rev. Biochem.65, 241.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable