287840
Diclofenac Sodium
A cell-permeable, non-selective cyclooxygenase inhibitor (IC₅₀ = 60 nM and 200 nM for ovine COX-1 and COX-2 respectively) and potent non-steroidal anti-inflammatory drug with analgesic activity.
Synonyme(s) :
Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic Acid, Na
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
COX-1
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Klabunde, T., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 312.
Vietri, M., et al. 2000. Eur J. Clin. Pharmacol. 56, 81.
Merlos, M., et al. 1996. Inflamm. Res.45, 20.
Goa, K.L., and Chrisp, P. 1992. Drugs Aging 2, 473.
Kurowski, M., and Dunky, A. 1992. Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. Toxicol. 30, 479.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable