Principaux documents
260920
Sigma-Aldrich
DNA Methyltransferase Inhibitor
The DNA Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 32675-71-1, controls the biological activity of DNA Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
DNA Methyltransferase Inhibitor, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-(1H-indol-3-yl)propionic acid, RG108, DNA MTase Inhibitor I
10 MG
243,00 $
1 G
21 250,00 $
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 MG
243,00 $
1 G
21 250,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.54
243,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
115 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
methanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(c(c1)CC(N3C(=O)c4c(cccc4)C3=O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C19H14N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h1-8,10,16,20H,9H2,(H,24,25)
Clé InChI
HPTXLHAHLXOAKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable, specific DNA methyltransferases inhibitor (IC50 = 115 nM for CpG methylase M.SssI) that displays anti-proliferative, but not cytotoxic, properties. Unlike the commonly used inhibitor 5-azacytidine, RG108 directly interacts with DNA methyltransferase active site via its carboxy group.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
CPG methylase M.Sssl
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Autres remarques
Brueckner, B., et al. 2005. Cancer Res.65, 6305.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable