251760
DAR-4M
A rhodamine-based photo-stable nitric oxide (NO) fluorescent indicator with a detection limit of ~10 nM.
Synonyme(s) :
DAR-4M, Diaminorhodamine-4M
1 200,00 $
About This Item
1 200,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solution
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
red-violet
Fluorescence
λex ~560 nm
λem ~575 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nitric oxide (NO) fluorescent indicator
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kojima, H., et al. 2000. Tetrahedron Lett.41, 69.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C