233183
Clodronate, Disodium Salt
A non-amino, chloro-containing bisphosphonate that acts as a potent inhibitor of osteoclast-mediated bone resorption.
Synonyme(s) :
Clodronate, Disodium Salt, Clodronate, Disodium, Tetrahydrate, Dichloromethylene-bisphosphonate, Disodium Tetrahydrate
161,00 $
About This Item
161,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2371
Essai
≥97% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na.4H2O/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XWHPUCFOTRBMGS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Osteoclast-mediated bone resorption
Avertissement
Autres remarques
Virtanen, S.S., et al. 2002. Cancer Res.62, 2708.
Smith, R., et al. 1971. Lancet1, 945.
Fleisch, H., et al. 1969. Nature223, 211.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable