506600
Pamidronate, Disodium Salt
A potent and specific inhibitor of bone resorption that does not cause any significant detrimental effect on bone growth and mineralization at concentrations used.
Synonyme(s) :
Pamidronate, Disodium Salt, 3-Amino-1-hydroxypropylidene-bisphosphonic Acid, 2Na, Pentahydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.5H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;;;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
Clé InChI
CZYWHNTUXNGDGR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibitor of bone resorption
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Fitton, A., and McTravish, D. 1991. Drugs41, 289.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable